2',5'-Dichloroacetophenone ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
D2502-25G
D2502-5G
TCIAD2502-25GEA
605
SEK
TCIAD2502-25G
TCIAD2502-5G
2',5'-Dichloroacetophenone ≥98.0%
2',5'-Dichloroacetophenone
Formel:
C₈H₆Cl₂O MW: 189,04 g/mol Kokpunkt: 128°C Smältpunkt: 14°C Densitet: 1,352 g/cm³ (17.5 °C) |
MDL Number:
MFCD00000607 CAS nummer: 2476-37-1 EINECS: 219-605-8 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |