2,5-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
1,4-Dichloro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2,5-Dichlorobenzotrifluoride
D1318-25G
D1318-5G
TCIAD1318-25GEA
1675
SEK
TCIAD1318-25G
TCIAD1318-5G
2,5-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene ≥98.0%
2,5-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene
Formel:
C₇H₃Cl₂F₃ MW: 215 g/mol Kokpunkt: 181 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 11 °C Densitet: 1,5009 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 76°C |
MDL Number:
MFCD00000608 CAS nummer: 320-50-3 EINECS: 206-276-0 UN: 1760 ADR: 8,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |