Diethyl succinate ≥99.0%
Leverantör: TCI
S0103-25G S0103-500G
TCIAS0103-25GEA 310 SEK
TCIAS0103-25G TCIAS0103-500G
Diethyl succinate ≥99.0%
Diethyl succinate
Formel: C₈H₁₄O₄
Kokpunkt: 196°C
Smältpunkt: –19 °C
Densitet: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 104°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009208
CAS nummer: 123-25-1
EINECS: 204-612-0
Merck Index: 12,09038
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab1ef2ddf5f88e954d3e53dc48a2988020b2dd55&vid=ab1ef2ddf5f88e954d3e53dc48a2988020b2dd55&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %