Dimethyl malonate ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
M0030-25G M0030-500G
TCIAM0030-25GEA 350 SEK
TCIAM0030-25G TCIAM0030-500G
Dimethyl malonate ≥98.0%
Dimethyl malonate
Formel: C₅H₈O₄
Kokpunkt: 184°C
Smältpunkt: –62 °C
Densitet: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 91°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008460
CAS nummer: 108-59-8
EINECS: 203-597-8
Merck Index: 14,06096
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dbbd3282b921f0374e4e84afa0734471194233b1&vid=dbbd3282b921f0374e4e84afa0734471194233b1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %