3,5-Dimethoxytoluene ≥97.0%
Leverantör: TCI
Varning
D2526-25G D2526-5G
TCIAD2526-25GEA 2100 SEK
TCIAD2526-25G TCIAD2526-5G
3,5-Dimethoxytoluene ≥97.0%
3,5-Dimethoxytoluene
Formel: C₉H₁₂O₂
Kokpunkt: 112°C
Flampunkt: 101°C
MDL Number: MFCD00015435
CAS nummer: 4179-19-5
EINECS: 224-048-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c9ca1ff54cd9e76c9fb6aaa1a0e675ec8c34322&vid=7c9ca1ff54cd9e76c9fb6aaa1a0e675ec8c34322&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %