2',4'-Dichloroacetophenone ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 2′,4′-Dichloroacetophenone
D1490-25G D1490-500G
TCIAD1490-25GEA 215 SEK
TCIAD1490-25G TCIAD1490-500G
2',4'-Dichloroacetophenone ≥98.0%
2',4'-Dichloroacetophenone
Formel: C₈H₆Cl₂O
MW: 189,04 g/mol
Kokpunkt: 247 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 42 °C
Densitet: 1,32 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000581
CAS nummer: 2234-16-4
EINECS: 218-780-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b179d0c39d1ed2be4c1e031883a8096eefdcb24&vid=1b179d0c39d1ed2be4c1e031883a8096eefdcb24&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %