2,4-Dibromotoluene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 2,4-Dibromo-1-methylbenzene
D3591-1G D3591-5G
TCIAD3591-1GEA 295 SEK
TCIAD3591-1G TCIAD3591-5G
2,4-Dibromotoluene ≥98.0%
2,4-Dibromotoluene
Formel: C₇H₆Br₂
MW: 249,93 g/mol
Kokpunkt: 243°C
Smältpunkt: -10°C
Densitet: 1,85
MDL Number: MFCD00052985
CAS nummer: 31543-75-6
EINECS: 250-689-9
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %