1,3-Diaminopropan ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: 1,3-Propanediamine, Trimethylenediamine
D0114-25ML D0114-500ML
TCIAD0114-25MLEA 215 SEK
TCIAD0114-25ML TCIAD0114-500ML
1,3-Diaminopropan ≥98.0%
1,3-Diaminopropane
Formel: C₃H₁₀N₂
MW: 74.13 g/mol
Kokpunkt: 133°C
Smältpunkt: -12
Flampunkt: 49°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008228
CAS nummer: 109-76-2
EINECS: 203-702-7
UN: 2734
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc67498bbed4c03359d298c4168ba4d3bbc96a1c&vid=fc67498bbed4c03359d298c4168ba4d3bbc96a1c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %