3',4'-Difluoroacetophenone ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 1-(3,4-Difluorophenyl)ethan-1-one, 1-(3,4-Difluorophenyl)ethanone
D1906-25G D1906-5G
TCIAD1906-25GEA 1375 SEK
TCIAD1906-25G TCIAD1906-5G
3',4'-Difluoroacetophenone ≥97.0%
3',4'-Difluoroacetophenone
Formel: C₈H₆F₂O
MW: 156,13 g/mol
Kokpunkt: 94°C
Smältpunkt: 20 °C
Densitet: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 75°C
MDL Number: MFCD00009891
CAS nummer: 369-33-5
EINECS: 206-717-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e217324d0aee2c7efcb8368f23438ada112f8551&vid=e217324d0aee2c7efcb8368f23438ada112f8551&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %