3,4-Difluorobenzyl alcohol ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
(3,4-Difluorophenyl)methanol
D2415-25G
D2415-5G
TCIAD2415-25GEA
1850
SEK
TCIAD2415-25G
TCIAD2415-5G
3,4-Difluorobenzyl alcohol ≥98.0%
3,4-Difluorobenzyl alcohol
Formel:
C₇H₆F₂O MW: 144.12 g/mol Kokpunkt: 197 Smältpunkt: 9 Flampunkt: 97°C |
MDL Number:
MFCD00010628 CAS nummer: 85118-05-4 EINECS: 285-657-3 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Red to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |