2,3-Difluorotoluene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
D3497-5G D3497-1G
TCIAD3497-5GEA 535 SEK
TCIAD3497-5G TCIAD3497-1G
2,3-Difluorotoluene ≥98.0%
2,3-Difluorotoluene
Formel: C₇H₆F₂
MW: 128,12 g/mol
Kokpunkt: 119°C
Densitet: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 17°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01631506
CAS nummer: 3828-49-7
EINECS: 442-630-2
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1eeec1f71a203019f90aa9455b2e99640383abfd&vid=1eeec1f71a203019f90aa9455b2e99640383abfd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 98.0 %