Diethyl sebacate ≥98.0%
Leverantör: TCI
S0024-25ML S0024-500ML
TCIAS0024-25MLEA 215 SEK
TCIAS0024-25ML TCIAS0024-500ML
Diethyl sebacate ≥98.0%
Diethyl sebacate
Formel: C₁₄H₂₆O₄
Kokpunkt: 309°C
Smältpunkt: –3 °C
Densitet: 0,9646 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 167°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009219
CAS nummer: 110-40-7
EINECS: 203-764-5
Merck Index: 14,08415
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84d4d69f39338acaf5f3d6b7a7b78a2ef2ea9d82&vid=84d4d69f39338acaf5f3d6b7a7b78a2ef2ea9d82&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %