(R)-(+)-2-Bromopropionic acid ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: (R)-(+)-2-Bromopropanoic acid
B1756-25G B1756-5G
TCIAB1756-25GEA 3550 SEK
TCIAB1756-25G TCIAB1756-5G
(R)-(+)-2-Bromopropionic acid ≥98.0%
(R)-(+)-2-Bromopropionic acid
Formel: H₃CBrCHCOOH
Kokpunkt: 104°C
Smältpunkt: 25 °C
Densitet: 1,693 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 100°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00145205
CAS nummer: 10009-70-8
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f4e1b6ed5f73b8454defde9acccd775c48b190e&vid=2f4e1b6ed5f73b8454defde9acccd775c48b190e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 95.0 ee%