3-Phenyl-1-propanol ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 3-Phenyl-1-Propanol
P0214-25ML P0214-500ML
TCIAP0214-25MLEA 215 SEK
TCIAP0214-25ML TCIAP0214-500ML
3-Phenyl-1-propanol ≥98.0%
3-Phenyl-1-propanol
Formel: (C₆H₅)CH₂CH₂CH₂OH
MW: 136,19 g/mol
Kokpunkt: 236°C
Smältpunkt: –18 °C
Densitet: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 109°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002950
CAS nummer: 122-97-4
EINECS: 204-587-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cbc638bb1163a465139d930b025fcaf144596b99&vid=cbc638bb1163a465139d930b025fcaf144596b99&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %