(±)-2-Phenyl-1-propanol ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 2-Phenylpropan-1-ol
P0813-25ML P0813-500ML
TCIAP0813-25MLEA 325 SEK
TCIAP0813-25ML TCIAP0813-500ML
(±)-2-Phenyl-1-propanol ≥98.0%
(±)-2-Phenyl-1-propanol
Formel: C₆H₅CH(CH₃)CH₂OH
MW: 136,19 g/mol
Kokpunkt: 223°C
Smältpunkt: –37 °C
Densitet: 1 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 94°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004736
CAS nummer: 1123-85-9
EINECS: 214-379-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ed8a69c92257353cb64c06069f202e9139344b5&vid=0ed8a69c92257353cb64c06069f202e9139344b5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %