2,3-Dimethylpyrazine ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
D1525-25ML D1525-5ML
TCIAD1525-25MLEA 870 SEK
TCIAD1525-25ML TCIAD1525-5ML
2,3-Dimethylpyrazine ≥98.0%
2,3-Dimethylpyrazine
Formel: C₆H₈N₂
Kokpunkt: 156°C
Smältpunkt: –12 °C
Densitet: 1 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 57°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006144
CAS nummer: 5910-89-4
EINECS: 227-630-0
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2aaab9236fb72588a9a4944248b5846b20ac9cdc&vid=2aaab9236fb72588a9a4944248b5846b20ac9cdc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %