2-Methylpyrazine ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
M0736-25ML
M0736-250ML
TCIAM0736-25MLEA
335
SEK
TCIAM0736-25ML
TCIAM0736-250ML
2-Methylpyrazine ≥98.0%
2-Methylpyrazine
Formel:
C₅H₆N₂ Kokpunkt: 135°C Smältpunkt: -29°C Densitet: 1,03 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 50°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00006142 CAS nummer: 109-08-0 EINECS: 203-645-8 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |