1-Metylimidazol ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: N-Methylimidazole, 1-Methyl-1H-imidazole, N-Methyl-1H-imidazole, NMI
M0508-25G M0508-500G M0508-100G
TCIAM0508-25GEA 215 SEK
TCIAM0508-25G TCIAM0508-500G TCIAM0508-100G
1-Metylimidazol ≥99.0%
1-Methylimidazole
Formel: C₄H₆N₂
MW: 82,11 g/mol
Kokpunkt: 198°C
Smältpunkt: –2 °C
Densitet: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 92°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005292
CAS nummer: 616-47-7
EINECS: 210-484-7
UN: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b14821e24b4b2a2910de1cdc82c9df9f974cbc8d&vid=b14821e24b4b2a2910de1cdc82c9df9f974cbc8d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %