Hexamethyldisilane ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
H0638-10ML H0638-100ML
TCIAH0638-10MLEA 335 SEK
TCIAH0638-10ML TCIAH0638-100ML
Hexamethyldisilane ≥98.0%
Hexamethyldisilane
Formel: C₆H₁₈Si₂
Kokpunkt: 113°C
Smältpunkt: 13…15 °C
Densitet: 0,729 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: –9°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00008258
CAS nummer: 1450-14-2
EINECS: 215-911-0
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44f58d1121bad72aef71c0da180e07dcfff3e856&vid=44f58d1121bad72aef71c0da180e07dcfff3e856&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %