1,3-Benzodioxol ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: Benzo[d][1,3]dioxole, 1,2-Methylenedioxybenzene
M0658-25ML M0658-500ML M0658-100ML
TCIAM0658-25MLEA 325 SEK
TCIAM0658-25ML TCIAM0658-500ML TCIAM0658-100ML
1,3-Benzodioxol ≥99.0%
1,3-Benzodioxol
Formel: C₇H₆O₂
MW: 122,12 g/mol
Kokpunkt: 172°C
Smältpunkt: –18 °C
Densitet: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 60°C
MDL Number: MFCD00005818
CAS nummer: 274-09-9
EINECS: 205-992-0
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bbfbe0c04c76d5ee1da39db5abeb9fa88ce508f6&vid=bbfbe0c04c76d5ee1da39db5abeb9fa88ce508f6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %