4-Metylmorfolin ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: NMM, N-Methylmorpholine
M0370-25ML M0370-500ML
TCIAM0370-25MLEA 270 SEK
TCIAM0370-25ML TCIAM0370-500ML
4-Metylmorfolin ≥99.0%
4-Metylmorfolin
Formel: C₅H₁₁NO
MW: 101,15 g/mol
Kokpunkt: 116°C
Smältpunkt: –66 °C
Densitet: 0,922 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 18°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006175
CAS nummer: 109-02-4
EINECS: 203-640-0
UN: 2535
ADR: 3,II
Merck Index: 14,06277
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=55fbc3ca0e31b464e04bfba97b718fc47d59c744&vid=55fbc3ca0e31b464e04bfba97b718fc47d59c744&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %