1-Methylpiperidine ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI
Fara
M0403-25ML M0403-500ML
TCIAM0403-25MLEA 215 SEK
TCIAM0403-25ML TCIAM0403-500ML
1-Methylpiperidine ≥99.0% (by GC, titration analysis)
1-Methylpiperidine
Formel: C₆H₁₃N
Kokpunkt: 107°C
Smältpunkt: –69 °C
Densitet: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 3°C
Storage Temperature: Frys
MDL Number: MFCD00006491
CAS nummer: 626-67-5
EINECS: 210-959-9
UN: 2399
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=225bc0b98fafa7647e1fc1670a58728ff943e2c9&vid=225bc0b98fafa7647e1fc1670a58728ff943e2c9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %