Diphenyl sulphide ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: Diphenylsulphane
P0230-25G P0230-500G
TCIAP0230-25GEA 230 SEK
TCIAP0230-25G TCIAP0230-500G
Diphenyl sulphide ≥98.0%
Diphenyl sulphide
Formel: C₁₂H₁₀S
MW: 186,28 g/mol
Kokpunkt: 296°C
Smältpunkt: –40°C
Densitet: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 126°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003064
CAS nummer: 139-66-2
EINECS: 205-371-4
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 14,07314
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c6d99e2f0b92b30bcd5c7da8fc3cb5a586b3f4ea&vid=c6d99e2f0b92b30bcd5c7da8fc3cb5a586b3f4ea&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %