trans-Decahydronaphthalene ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
D0007-25ML D0007-500ML
TCIAD0007-25MLEA 365 SEK
TCIAD0007-25ML TCIAD0007-500ML
trans-Decahydronaphthalene ≥98.0%
trans-Decahydronaphthalene
Formel: C₁₀H₁₈
Kokpunkt: 185°C
Smältpunkt: –30 °C
Densitet: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 52°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00064191
CAS nummer: 493-02-7
EINECS: 207-771-4
UN: 1147
ADR: 3,III
Merck Index: 14,02846
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc5f7b8a7341aab5ad4c630ed225b5973ea5a5ed&vid=dc5f7b8a7341aab5ad4c630ed225b5973ea5a5ed&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %