Thioanisole ≥99.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
T0191-25ML
T0191-500ML
T0191-100ML
TCIAT0191-25MLEA
215
SEK
TCIAT0191-25ML
TCIAT0191-500ML
TCIAT0191-100ML
Thioanisole ≥99.0%
Thioanisole
Formel:
C₇H₈S Kokpunkt: 188°C Smältpunkt: –15 °C Densitet: 1,05 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 57°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00008559 CAS nummer: 100-68-5 EINECS: 202-878-2 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |