3-Phenoxytoluene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
|
Synonyms:
Phenyl m-tolyl ether, 1-Methyl-3-phenoxybenzene
P0831-25ML
P0831-500ML
P0831-100ML
TCIAP0831-25MLEA
495
SEK
TCIAP0831-25ML
TCIAP0831-500ML
TCIAP0831-100ML
3-Phenoxytoluene ≥98.0%
3-Phenoxytoluene
Formel:
C₁₃H₁₂O MW: 184,24 g/mol Kokpunkt: 272°C Densitet: 1,051 g/cm³ (25 °C) |
MDL Number:
MFCD00008531 CAS nummer: 3586-14-9 EINECS: 222-716-4 UN: 3082 ADR: 9,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |