1,2,4-Trihydroxibenzen ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
H0249-10G H0249-25G
TCIAH0249-10GEA 845 SEK
TCIAH0249-10G TCIAH0249-25G
1,2,4-Trihydroxibenzen ≥98.0%
1,2,4-Trihydroxibenzen
Formel: C₆H₆O₃
Kokpunkt: 362 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 140 °C
Densitet: 1,45 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002198
CAS nummer: 533-73-3
EINECS: 208-575-1
Merck Index: 14,01073
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cbbbdcf092c23129274e8fbce7ed6654f34905&vid=a6cbbbdcf092c23129274e8fbce7ed6654f34905&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 138.0 to 145.0 deg-C