1,2,5-Pentanetriol ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
P1350-5G
P1350-1G
TCIAP1350-5GEA
4000
SEK
TCIAP1350-5G
TCIAP1350-1G
1,2,5-Pentanetriol ≥97.0%
1,2,5-Pentanetriol
Formel:
C₅H₁₂O₃ MW: 120,15 g/mol Kokpunkt: 195°C |
MDL Number:
MFCD01709258 CAS nummer: 14697-46-2 EINECS: 238-747-1 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |