2-metylresorcinol ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
2,6-Dihydroxytoluene, 2-Methylbenzene-1,3-diol
M0425-25G
M0425-100G
TCIAM0425-25GEA
415
SEK
TCIAM0425-25G
TCIAM0425-100G
2-metylresorcinol ≥98.0%
2-metylresorcinol
Formel:
C₇H₈O₂ MW: 124,14 g/mol Kokpunkt: 264 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 120…122 °C Flampunkt: 135 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00002271 CAS nummer: 608-25-3 EINECS: 210-155-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Specifikation testresultat
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 119.0 to 123.0 deg-C |