Resorcinol ≥99.0%
Leverantör: TCI
Fara
R0008-25G R0008-500G
TCIAR0008-25GEA 230 SEK
TCIAR0008-25G TCIAR0008-500G
Resorcinol ≥99.0%
Resorcinol
Formel: C₆H₆O₂
Kokpunkt: 281 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 109…111 °C
Densitet: 1,272 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: (closed cup)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002269
CAS nummer: 108-46-3
EINECS: 203-585-2
UN: 2876
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,08155
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27e7432e5936e95b39e6482d3ff9ded635c9a46d&vid=27e7432e5936e95b39e6482d3ff9ded635c9a46d&prid=web&clid=SAPDAM