3-Methyl-3-buten-1-ol ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
M0726-25ML M0726-500ML M0726-100ML
TCIAM0726-25MLEA 215 SEK
TCIAM0726-25ML TCIAM0726-500ML TCIAM0726-100ML
3-Methyl-3-buten-1-ol ≥98.0%
3-Methyl-3-buten-1-ol
Formel: C₅H₁₀O
Kokpunkt: 130°C
Smältpunkt: –82 °C
Densitet: 0,853 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 42°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002933
CAS nummer: 763-32-6
EINECS: 212-110-8
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d80de2de84a10de83ff7f31e86073d4cde31568&vid=3d80de2de84a10de83ff7f31e86073d4cde31568&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %