(±)-1-Penten-3-ol ≥97.0%
Leverantör: TCI
Varning
P1043-25ML P1043-5ML
TCIAP1043-25MLEA 1025 SEK
TCIAP1043-25ML TCIAP1043-5ML
(±)-1-Penten-3-ol ≥97.0%
(±)-1-Penten-3-ol
Formel: C₅H₁₀O
Kokpunkt: 37°C
Densitet: 0,838 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 42°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00004573
CAS nummer: 616-25-1
EINECS: 210-472-1
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ba1b851d778056ec906eb87865cb00aa6b8cf70&vid=1ba1b851d778056ec906eb87865cb00aa6b8cf70&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %