(±)-1-Phenyl-1-propanol ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
P0212-25G P0212-500G
TCIAP0212-25GEA 310 SEK
TCIAP0212-25G TCIAP0212-500G
(±)-1-Phenyl-1-propanol ≥98.0%
(±)-1-Phenyl-1-propanol
Formel: C₆H₅CH(OH)CH₂CH₃
Kokpunkt: 212°C
Densitet: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 90°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004564
CAS nummer: 93-54-9
EINECS: 202-256-0
Merck Index: 14,03768
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1176d449df743790a4706d5ab04c6637d1d34a55&vid=1176d449df743790a4706d5ab04c6637d1d34a55&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %