n-Butyranhydrid ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
B0766-25ML B0766-500ML
TCIAB0766-25MLEA 215 SEK
TCIAB0766-25ML TCIAB0766-500ML
n-Butyranhydrid ≥98.0%
n-Butyranhydrid
Formel: C₈H₁₄O₃
Kokpunkt: 198 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –73 °C
Densitet: 0,963 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 90°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009389
CAS nummer: 106-31-0
EINECS: 203-383-4
UN: 2739
ADR: 8,III
Merck Index: 14,01594
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b096153f9ac4c2fc704d91e39c8aebbcfe3b4696&vid=b096153f9ac4c2fc704d91e39c8aebbcfe3b4696&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Morpholine Method) min. 98.0 %