Tetraetylsilikat (TEOS) ≥97.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: Tetraethoxysilane
T0100-25ML T0100-500ML
TCIAT0100-25MLEA 230 SEK
TCIAT0100-25ML TCIAT0100-500ML
Tetraetylsilikat (TEOS) ≥97.0%
Tetraetylsilikat (TEOS)
Formel: Si(OC₂H₅)₄
MW: 208.33 g/mol
Kokpunkt: 165°C
Smältpunkt: -85.5
Flampunkt: 54°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009062
CAS nummer: 78-10-4
EINECS: 201-083-8
UN: 1292
ADR: 3 III
Merck Index: 14,03851
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fbdca619dbf2a0f8b5d698ab962dbdd9ae72100f&vid=fbdca619dbf2a0f8b5d698ab962dbdd9ae72100f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %