(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane ≥96.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
Trimethoxy(3-mercaptopropyl)silane, 3-(Trimethoxysilyl)propane-1-thiol, 3-(Trimethoxysilyl)-1-propanethiol
M0928-100ML
M0928-25ML
M0928-500ML
TCIAM0928-100MLEA
565
SEK
TCIAM0928-100ML
TCIAM0928-25ML
TCIAM0928-500ML
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane ≥96.0%
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
Formel:
HSH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃ Kokpunkt: 215 °C (1013 hPa) Smältpunkt: –50 °C Densitet: 1,056 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 112°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00004901 CAS nummer: 4420-74-0 EINECS: 224-588-5 UN: 3082 ADR: 9,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Purity (Iodometric Titration) | min. 93.0 % |