Tributyl borate ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: Tri-n-butylborate
B0518-25ML B0518-500ML B0518-100ML
TCIAB0518-25MLEA 215 SEK
TCIAB0518-25ML TCIAB0518-500ML TCIAB0518-100ML
Tributyl borate ≥99.0%
Tributyl borate
Formel: C₁₂H₂₇BO₃
MW: 230,15 g/mol
Kokpunkt: 230°C
Smältpunkt: –70 °C
Densitet: 0,8567 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 93°C
MDL Number: MFCD00009434
CAS nummer: 688-74-4
EINECS: 211-706-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d29363d25e58460361a5e431f3ea03cc5c6fabc4&vid=d29363d25e58460361a5e431f3ea03cc5c6fabc4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %