Bis(2-etoxietyl)eter ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
2-Ethoxyethyl ether, Diethyleneglycoldiethylether, Diethylene glycol diethyl ether
B0489-25ML
B0489-500ML
TCIAB0489-25MLEA
215
SEK
TCIAB0489-25ML
TCIAB0489-500ML
Bis(2-etoxietyl)eter ≥98.0%
Bis(2-etoxietyl)eter
Formel:
C₈H₁₈O₃ MW: 162,23 g/mol Kokpunkt: 188°C Smältpunkt: –44°C Densitet: 0,91 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 71°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00009254 CAS nummer: 112-36-7 EINECS: 203-963-7 Merck Index: 14,03118 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |