3-Methoxythiophenol ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: 3-Methoxybenzenethiol, 1-Methoxy-3-mercaptobenzene, 3-Mercaptoanisol, 3-Methoxybenzene-1-thiol, 3-Methoxyphenyl mercaptan, m-Methoxythiophenol
M1194-25G M1194-5G
TCIAM1194-25GEA 1675 SEK
TCIAM1194-25G TCIAM1194-5G
3-Methoxythiophenol ≥98.0%
3-Methoxythiophenol
Formel: C₇H₈OS
Kokpunkt: 114°C
Densitet: 1,136 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 96°C
MDL Number: MFCD00004841
CAS nummer: 15570-12-4
EINECS: 239-617-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c08d062a8b3bcfb591ceffae5648d9770d61a14&vid=6c08d062a8b3bcfb591ceffae5648d9770d61a14&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %