6-Methoxy-m-cresol ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
H0624-25G H0624-5G
TCIAH0624-25GEA 4025 SEK
TCIAH0624-25G TCIAH0624-5G
6-Methoxy-m-cresol ≥98.0%
6-Methoxy-m-cresol
Formel: C₈H₁₀O₂
Kokpunkt: 217 - 218 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 38 °C
Densitet: 1,0973 g/cm³ (15 °C)
MDL Number: MFCD00040901
CAS nummer: 1195-09-1
EINECS: 214-791-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b911ef3bb7df72a6b85f00f1b460de7ff5f62f8b&vid=b911ef3bb7df72a6b85f00f1b460de7ff5f62f8b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %