Eugenol ≥99.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
Synonyms:
4-Allyl-2-methoxyphenol, 5-Allyl-2-hydroxyanisole
A0232-25ML
A0232-500ML
A0232-100ML
TCIAA0232-25MLEA
215
SEK
TCIAA0232-25ML
TCIAA0232-500ML
TCIAA0232-100ML
Eugenol ≥99.0%
Eugenol
Formel:
C₁₀H₁₂O₂ MW: 164.2 g/mol Kokpunkt: 255 Smältpunkt: -10 Flampunkt: 127°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00008654 CAS nummer: 97-53-0 EINECS: 202-589-1 Merck Index: 14,03898 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |