2-Etoxietanol ≥99.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: Etylglykol
E0047-25ML E0047-500ML
TCIAE0047-25MLEA 215 SEK
TCIAE0047-25ML TCIAE0047-500ML
2-Etoxietanol ≥99.0%
2-Etoxietanol
Formel: C₂H₅OCH₂CH₂OH
MW: 90.12 g/mol
Kokpunkt: 135°C
Smältpunkt: -70
Flampunkt: 44°C (closed cup)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002869
CAS nummer: 110-80-5
EINECS: 203-804-1
UN: 1171
ADR: 3 III
REACH: 01-2119560582-38
Merck Index: 14,03750
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f54f06b5bc01b7cb47cc8e9f1e4721fec32a25ca&vid=f54f06b5bc01b7cb47cc8e9f1e4721fec32a25ca&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %