(±)-1-Metoxi-2-propanol ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: (±)-Monopropylene glycol methyl ether, 1-Methoxy-2-propanol
M0126-25ML M0126-500ML
TCIAM0126-25MLEA 215 SEK
TCIAM0126-25ML TCIAM0126-500ML
(±)-1-Metoxi-2-propanol ≥98.0%
(±)-1-Metoxi-2-propanol
Formel: CH₃CH(OH)CH₂OCH₃
Kokpunkt: 120°C
Smältpunkt: –97 °C
Densitet: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 32°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004537
CAS nummer: 107-98-2
EINECS: 203-539-1
UN: 3092
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e7b9ee516fb2f6be8a263b1b28f4c7bcdadc9c7a&vid=e7b9ee516fb2f6be8a263b1b28f4c7bcdadc9c7a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %