1-Ethoxynaphthalene ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms:
Ethyl 1-naphthyl ether, 1-Ehoxynaphthalene
E0532-25G
E0532-5G
TCIAE0532-25GEA
1700
SEK
TCIAE0532-25G
TCIAE0532-5G
1-Ethoxynaphthalene ≥95.0%
1-Ethoxynaphthalene
Formel:
C₁₂H₁₂O MW: 172,23 g/mol Kokpunkt: 280 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 5,5 °C Densitet: 1,0711 g/cm³ (4 °C) |
MDL Number:
MFCD00003928 CAS nummer: 5328-01-8 EINECS: 226-213-0 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Brown clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Specific gravity (20/20) | 1.0570 to 1.0670 |