4-Nitroimidazole ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 4-Nitro-1H-imidazole, 5-Nitroimidazole, 5-Nitro-1H-imidazole
N0506-25G N0506-500G
TCIAN0506-25GEA 310 SEK
TCIAN0506-25G TCIAN0506-500G
4-Nitroimidazole ≥98.0%
4-Nitroimidazole
Formel: C₃H₃N₃O₂
MW: 113,08 g/mol
Smältpunkt: 312°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005196
CAS nummer: 3034-38-6
EINECS: 221-224-7
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 98.0 %