N-Ethyl-m-toluidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI
|
Fara
|
E0178-25ML
E0178-500ML
TCIAE0178-25MLEA
215
SEK
TCIAE0178-25ML
TCIAE0178-500ML
N-Ethyl-m-toluidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N-Ethyl-m-toluidine
Formel:
C₉H₁₃N Kokpunkt: 221°C Smältpunkt: 9 °C Densitet: 0,9264 g/cm³ (15 °C) Flampunkt: 104°C |
MDL Number:
MFCD00009027 CAS nummer: 102-27-2 EINECS: 203-019-4 UN: 2754 ADR: 6.1,II |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Red to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |