1,8-Naftalendiamin ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
1,8-naphthylenediamine, 1,8-Naphthalenediamine, Naphthalene-1,8-diamine
D0102-25G
D0102-500G
D0102-100G
TCIAD0102-25GEA
405
SEK
TCIAD0102-25G
TCIAD0102-500G
TCIAD0102-100G
1,8-Naftalendiamin ≥98.0%
1,8-Naftalendiamin
Formel:
C₁₀H₁₀N₂ MW: 158,2 g/mol Kokpunkt: 352 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 64…65 °C Densitet: 1,18 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 195 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00004033 CAS nummer: 479-27-6 EINECS: 207-529-8 ADR: 8,III Merck Index: 14,06372 |
Specifikation testresultat
Appearance | Red to Dark blue to Black powder to lump |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 63.0 to 67.0 deg-C |