3-Aminothiophenol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI
|
Fara
|
Synonyms:
3-Aminophenyl mercaptan, 3-Mercaptoaniline, 3-Aminobenzenethiol
A1852-25G
A1852-5G
TCIAA1852-25GEA
2975
SEK
TCIAA1852-25G
TCIAA1852-5G
3-Aminothiophenol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
3-Aminothiophenol
Formel:
C₆H₇NS Kokpunkt: 190°C Densitet: 1,1859 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 79°C |
MDL Number:
MFCD00007791 CAS nummer: 22948-02-3 EINECS: 245-344-4 UN: 3267 ADR: 8,II |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Light yellow to Brown clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |