(±)-1-Aminopropan-2-ol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: (±)-Isopropanolamin
A1229-25ML A1229-500ML
TCIAA1229-25MLEA 215 SEK
TCIAA1229-25ML TCIAA1229-500ML
(±)-1-Aminopropan-2-ol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(±)-1-Aminopropan-2-ol
Formel: C₃H₉NO
MW: 75,11 g/mol
Kokpunkt: 160°C
Smältpunkt: -2°C
Densitet: 0,962 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 78°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008139
CAS nummer: 78-96-6
EINECS: 201-162-7
UN: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4add7933b3a173c4d98d329a923d3684c1ded73&vid=f4add7933b3a173c4d98d329a923d3684c1ded73&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %