(±)-1-Aminopropan-2-ol ≥92.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: (±)-Isopropanolamin
A0406-25G A0406-500G
TCIAA0406-25GEA 270 SEK
TCIAA0406-25G TCIAA0406-500G
(±)-1-Aminopropan-2-ol ≥92.0%
(±)-1-Aminopropan-2-ol
Formel: C₃H₉NO
MW: 75.11 g/mol
Kokpunkt: 160°C
Smältpunkt: –2°C
Flampunkt: 78°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008139
CAS nummer: 78-96-6
EINECS: 201-162-7
UN: 2735
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=116212e9f5407396698e573ee28392a7f3ea82d0&vid=116212e9f5407396698e573ee28392a7f3ea82d0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 92.0 %